missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IYD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16896364 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16896364 20 μL 20 microlitros
16886364 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16896364

Marca: Proteintech 166671AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes an enzyme that catalyzes the oxidative NADPH-dependent deiodination of mono- and diiodotyrosine, which are the halogenated byproducts of thyroid hormone production. The N-terminus of the protein functions as a membrane anchor. Mutations in this gene cause congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis type 4, which is also referred to as deiodinase deficiency, or iodotyrosine dehalogenase deficiency, or thyroid hormonogenesis type 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno IYD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IYD
N.º de referencia del gen Q6PHW0
Alias de gen C6orf71, DEHAL1, Iodotyrosine dehalogenase 1, iodotyrosine deiodinase, IYD, IYD 1
Símbolos de los genes IYD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IYD Fusion Protein Ag10146
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389434
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.