missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ixazomib, MedChemExpress

Código de producto. 16412936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16412936 25 mg 25 miligramos
16450337 50 mg 50 miligramos
16436697 5 mg 5 miligramos
16403988 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16412936

Marca: Medchem Express HY10453

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ixazomib (MLN2238) is a selective, potent, and reversible proteasome inhibitor, which inhibits the chymotrypsin-like proteolytic (β5) site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM (Ki of 0.93 nM).

Ixazomib (MLN2238) is a selective, potent, and reversible proteasome inhibitor, which inhibits the chymotrypsin-like proteolytic (β5) site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM (Ki of 0.93 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ixazomib
Forma física Solid
CAS 1072833-77-2
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19BCl2N2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo MLN2238
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (173.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES OB([C@@H](NC(CNC(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)=O)=O)CC(C)C)O
Peso molecular (g/mol) 361.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.03
Porcentaje de pureza 96.67%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.