Learn More
Ixabepilone, MedChemExpress
Descripción
Ixabepilone (BMS-247550) is an orally bioavailable microtubule inhibitor, which binds to tubulin and promotes tubulin polymerization and microtubule stabilization, thereby arrests cells in the G2-M phase of the cell cycle and induces tumor cell apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ixabepilone |
| Forma física | Solid |
| CAS | 219989-84-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H42N2O5S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | BMS-247550 Aza-epothilone B |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (164.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |