missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IVL Mouse anti-Human, Clone: IVRN/827, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB14306.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse monoclonal antibody raised against native human IVL.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| IVL | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.1-0.2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P07476 | |
| Mouse | |
| Protein A/G purification | |
| RUO | |
| 3713 | |
| Store at -20 to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| IVRN/827 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against native human IVL. | |
| In 10 mM PBS. | |
| IVL | |
| Native purified IVL from human keratinocytes. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido