missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ivermectin, MedChemExpress

Código de producto. 16471499
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16471499 1 g 1 g
16471766 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471499 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15310

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ivermectin (MK-933) is a broad-spectrum anti-parasite agent.

Ivermectin (MK-933) is a specific inhibitor of Impα/β1-mediated nuclear import and has potent antiviral activity towards both HIV-1 and dengue virus. It is a positive allosteric effector of P2X4 and the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChRs). Ivermectin also inhibits bovine herpesvirus1 (BoHV-1) replication and inhibits BoHV-1 DNA polymerase nuclear import. Ivermectin is a candidate therapeutic against SARS-CoV-2/COVID-19.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ivermectin
Forma física Solid
CAS 70288-86-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H74O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MK-933
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (285.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@@H]3C[C@H]4C[C@@]5(O[C@]([H])(C(C)C)[C@@H](C)CC5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C6CO[C@@]7([H])[C@]\6(O)[C@H](C(O4)=O)C=C(C)[C@H]7O)C[C@@H]2OC)O[C@@H](C)[C@@H]1O.CO[C@H]8C[C@H](O[C@H]9[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@@H]%10C[C@H]%11C[C@@]%12(O[C@]([H])([C@@H](C)CC)[C@@H](C)CC%12)O%10)[C@@H](C)/C=C/C=C%13CO[C@@]%14([H])[C@]\%13(O)[C@H](C(O%11)=O)C=C(C)[C@H]%14O)C[C@@H]9OC)O[C@@H](C)[C@@H]8O
Peso molecular (g/mol) 875.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 875.09
Porcentaje de pureza 96.68%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.