missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IVD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15747401 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15747401 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15747401

Proveedor: Invitrogen™ PA559547

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LLPVDDAING LSEEQRQLRQ TMAKFLQEHL APKAQEIDRS NEFKNLREFW KQLGNLGVLG ITAPVQYGGS GLGYLEHVLV MEEISRASGA VGLSYGAHSN LCINQLVRNG NE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.

Isovaleryl-CoA dehydrogenase (IVD) is a mitochondrial matrix enzyme that catalyzes the third step in leucine catabolism. The genetic deficiency of IVD results in an accumulation of isovaleric acid, which is toxic to the central nervous system and leads to isovaleric acidemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IVD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.10 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica IVD
N.º de referencia del gen P26440
Alias de gen 1300016K07Rik; 6720455E18Rik; ACAD2; AI463340; butyryl-CoA dehydrogenase; EGK_17362; isovaleryl CoA dehydrogenase; isovaleryl coenzyme A dehydrogenase; isovaleryl dehydrogenase; isovaleryl-CoA dehydrogenase; isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial; IVD
Símbolos de los genes IVD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human IVD. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98064).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.