missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IVD Antibody [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30169754 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30169754

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP318798JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IVD Polyclonal antibody specifically detects IVD in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IVD
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACAD2, EC 1.3.99, EC 1.3.99.10, FLJ12715, FLJ34849, isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IVD (Accession#: AAH17202.1; His30-His423)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.