Learn More
Estándar de pH de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), pH 9.180
Código de producto. 10196062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
10196062 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 10196062
Marca: Hach Lange S11M006
Con una concentración de 9.180 ± 0.010 de pH a 25°C, este tampón estándar es trazable según la escala de pH de la IUPAC y según el NIST. También tiene una vida útil de 48 meses a partir de la fecha de producción.
  • Estándar de pH, IUPAC, pH9.180 a 25 °C, certificado, 500 ml (Radiometer Analytical)
  • Cada frasco se suministra con un certificado de verificación COFRAC y certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de acuerdo con ISO31. 500 ml
  • Cuenta con una concentración de 9.180 ± 0.010 pH a 25 °C
  • Trazables según la escala de pH de la IUPAC y según el NIST
  • Vida útil de 48 meses desde la fecha de producción
  • La competencia y la integridad de un laboratorio internacionalmente reconocido por el material de referencia de medición de pH y conductividad
Especificaciones
pH 9.18
Forma física Liquid
Cantidad 500 ml
Trazabilidad según el NIST