Learn More
ITSA-1, MedChemExpress
Código de producto. 16432596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
16432596 25 mg 25 miligramos
16469616 50 mg 50 miligramos
16434356 100 mg 100 miligramos
16413058 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16432596
Marca: Medchem Express HY100508
MedChemExpress ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ITSA-1
Forma física Solid
CAS 200626-61-5
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H7Cl2N3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (109.54 mM)
SMILES O=C(N1N=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 292.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.12
Porcentaje de pureza 98.0%