Learn More
R&D Systems™ ITS-Plus Media Supplement (100X)
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Descripción
Insulin-Transferrin-Selenium-Plus Media Supplement
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Supports cell proliferation under low serum conditions |
| Cantidad | 5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |