Learn More
Itopride hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Itopride hydrochloride |
| CAS | 122892-31-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H27ClN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | HSR803 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (253.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (126.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 394.89 |
| Mostrar más |