missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Itopride hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16422269
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422269

Marca: Medchem Express HYB0732

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).

Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Itopride hydrochloride
CAS 122892-31-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27ClN2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo HSR803
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (126.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 394.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.89
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado