missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITM2B Antibody (OTI1C11), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-71460R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ITM2B Monoclonal specifically detects ITM2B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| ITM2B | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| ITM2B | |
| Full length recombinant protein of human ITM2B (NP_068839) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| OTI1C11 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| ABRI, ABri/ADan amyloid peptide, BRI2, BRICD2B, BRICHOS domain containing 2B, BRIFBD, E25B, E3-16, integral membrane protein 2B, Protein E25B, Transmembrane protein BRI | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 9445.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido