missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ITIH3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781531 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15781531 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15781531

Marca: Invitrogen™ PA553597

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NDLTFTEEVD MKEMEKALQE RDYIFGNYIE RLWAYLTIEQ LLEKRKNAHG EEKENLTARA LDLSLKYHFV TPLTSMVVTK PEDNEDERAI ADKPGEDAEA TPVSPAMSYL TSYQPPQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 77%.

This gene encodes the heavy chain subunit of the pre-alpha-trypsin inhibitor complex. This complex may stabilize the extracellular matrix through its ability to bind hyaluronic acid. Polymorphisms of this gene may be associated with increased risk for schizophrenia and major depressive disorder. This gene is present in an inter-alpha-trypsin inhibitor family gene cluster on chromosome 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITIH3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ITIH3
N.º de referencia del gen Q06033
Alias de gen AW108094; H3P; inter-alpha (globulin) inhibitor H3; inter-alpha (globulin) inhibitor, H3 polypeptide; inter-alpha trypsin inhibitor, heavy chain 3; inter-alpha-inhibitor H3 chain; inter-alpha-inhibitor heavy chain 3; inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain 3; inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H3; Intin3; ITI heavy chain H3; ITIH3; Itih-3; ITI-HC3; PAIHC3; pre-alpha (globulin) inhibitor, H3 polypeptide; pre-alpha-inhibitor heavy chain 3; pre-alpha-inhibitor, heavy chain 3; serum-derived hyaluronan-associated protein; SHAP
Símbolos de los genes ITIH3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ITIH3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93704).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3699
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.