missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITGB1 Monoclonal Antibody (OTI2A3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17567203
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17567203 30 μL 30 microlitros
17547203 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17567203

Marca: Origene Technologies TA806909S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ITGB1 Monoclonal antibody specifically detects ITGB1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ITGB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ABAT
N.º de referencia del gen P80404
Alias de gen 4633401G24Rik; AA409975; AA960159; Beta OL; beta oligodendroglia; CD29; CSAT antigen; ENSMUSG00000051907; Fibronectin receptor subunit beta; FNRB; Glycoprotein IIa; Gm9863; gpIIa; integrin beta 1; integrin beta 1 (fibronectin receptor beta); integrin beta 1A precursor; Integrin beta1; integrin beta-1; integrin beta-1 subunit; integrin beta1D; integrin precursor; integrin subunit beta 1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin VLA-4 subunit beta; integrin, beta 1; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; ITGB1; JG22 antigen; MDF2; MSK12; RGD-receptor; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta; VLAB; VLA-BETA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 29-323 of human ABAT produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.