missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITGAM Monoclonal Antibody (OTI12C10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17548873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17548873 30 μL 30 microlitros
17528873 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17548873

Marca: Origene Technologies TA807952S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ITGAM Monoclonal antibody specifically detects ITGAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ITGAM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12C10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MED15
N.º de referencia del gen Q96RN5
Alias de gen antigen CD11b (p170); antigen CD11b (p170); macrophage antigen alpha polypeptide; CD11 antigen-like family member B; CD11b; CD11B (p170); CD11b/CD18; cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR3; CR-3 alpha chain; CR3A; F730045J24Rik; integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin subunit alpha M; integrin, alpha M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); ITGAM; Leukocyte adhesion receptor MO1; leukocyte integrin alpha-M chain; LOC100351865; Ly-40; MAC1; Mac-1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); MAC-1 alpha subunit; MAC1A; Mac-1a; macrophage antigen alpha; macrophage antigen alpha polypeptide; MGC117044; MO1A; Neutrophil adherence receptor; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; SLEB6; unnamed protein product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 393-679 of human MED15 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.