missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ITGA8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17249893 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17249893 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17249893 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5117395

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Centrifuge briefly prior to opening.

Integrin alpha-8/beta-1 functions in the genesis of kidney and probably of other organs by regulating the recruitment of mesenchymal cells into epithelial structures. It recognizes the sequence R-G-D in a wide array of ligands including TNC, FN1, SPP1 TGF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITGA8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.56 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica ITGA8
N.º de referencia del gen A2ARA8, P53708
Alias de gen AI447669; integrin alpha 8; integrin alpha-8; Integrin alpha-8 heavy chain; Integrin alpha-8 light chain; integrin subunit alpha 8; integrin, alpha 8; ITGA8; RGD1564327; zgc:172265
Símbolos de los genes ITGA8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of human Integrin alpha 8. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 241226, 8516
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.