missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITGA8 Monoclonal Antibody (481709)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15593882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15593882 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15593882

Marca: Invitrogen MA524196

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ITGA8 Monoclonal Antibody (481709)

ITGA8 Monoclonal Antibody for ICC/IF, Flow

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITGA8
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 481709
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica ITGA8
N.º de referencia del gen P53708
Alias de gen AI447669; integrin alpha 8; integrin alpha-8; Integrin alpha-8 heavy chain; Integrin alpha-8 light chain; integrin subunit alpha 8; integrin, alpha 8; ITGA8; RGD1564327; zgc:172265
Símbolos de los genes ITGA8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Integrin alpha 8 Glu610-Leu800.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.