missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ITGA4 Monoclonal Antibody (44H6), FITC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11505462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11505462 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11505462

Marca: Invitrogen™ MA180419

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Mouse anti Human CD49d monoclonal antibody, clone 44H6 recognizes human CD49d also known as integrin alpha-4 or VLA-4 subunit alpha.

The integrin alpha 4 (also known as CD49d and ITGA4) belongs to the integrin alpha chain family of proteins. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha and beta chains. Alpha4 chain associates with either beta1 or beta7 chain. It has been demonstrated that the putative ligand-binding sites of both integrin alpha4beta1 and alpha4beta7 is located on the alpha4 chain. These ligands included Madcam, VCAM, and fibronectin. Madcam is known as the principal ligand for integrin alpha4beta7. Recently it was also demonstrated that HIV-1 envelope can mimic Madcam by binding to and signaling though integrin alpha4beta7, the gut mucosal homing receptor for peripheral T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITGA4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 44H6
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado FITC
Formulación PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica ITGA4
N.º de referencia del gen P13612
Alias de gen 269C wild type; alpha 4 subunit of VLA-4 receptor; antigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor; CD49 antigen-like family member D; CD49d; IA4; integrin alpha 4; integrin alpha-4; integrin alpha4B; Integrin alpha-IV; integrin subunit alpha 4; integrin, alpha 4; integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor); Itga4; Itga4B; ITGA-IV; LPAM subunit alpha; lymphocyte Peyer patch adhesion molecules subunit alpha; very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit; VLA-4 receptor, alpha 4 subunit; VLA-4 subunit alpha
Símbolos de los genes ITGA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HOON pre-B leukemia cell line.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.