missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ITGA2 Monoclonal Antibody (DX5), Biotin
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15255734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15255734 100 μg 0.50 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15255734

Marca: Invitrogen™ A15419

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ITGA2 Monoclonal Antibody for Flow

CD49b (Integrin alpha 2, Integrin alpha 2 chain, VLA-2 alpha chain, HM alpha 2) is a member of the integrin family. It is a glycoprotein with molecular weight of 150 kD, and it complexes with CD29 (Integrin beta 1) to form the heterodimeric integrin VLA-2 (integrin alpha 2 beta 1, or GPIa/IIa) complex. VLA-2 is an extracellular receptor for laminin, collagen, and fibronectin, and interaction with its ligands results in the activation of intracellular signaling pathways. It has reported roles in VEGF-induced angiogenesis in vivo, as well as adhesion and lymphocyte activation. CD49b is expressed by NK cells, NK-T cells, monocytes, platelets, and epithelial cells. It is also expressed on adaptive immune cells such as T and B cells, specifically on a subset of CD4+ T cells in the spleen, on intraepithelial and lamina propria lymphocytes in the intestine, as well as on a population of peripheral CD4+ type 1 T regulatory (Tr1) cells that co-express LAG-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITGA2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon DX5
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with <0.1% sodium azide; pH 7.4
génica Itga2
N.º de referencia del gen Q62469
Alias de gen alpha 2 subunit of VLA-2 receptor; BDPLT9; BR; CD49 antigen-like family member B; CD49B; Collagen receptor; DX5; GPIa; HPA-5; human platelet alloantigen system 5; integrin alpha 2; integrin alpha-2; integrin subunit alpha 2; integrin, alpha 2; integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor); Itga2; platelet antigen Br; platelet glycoprotein GPIa; platelet membrane glycoprotein Ia; very late activation protein 2 receptor, alpha-2 subunit; VLA-2; VLA2 receptor; VLA-2 receptor, alpha 2 subunit; VLA-2 subunit alpha; VLAA2
Símbolos de los genes Itga2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno RIL-2-propagated NK1.1 cells from C57BL/6 mice.
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16398
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.