missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITFG2 Monoclonal Antibody (OTI 2H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17508381
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17508381 30 μL 30 microlitros
17588371 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17508381 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503044S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ITFG2 Monoclonal antibody specifically detects ITFG2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno ITFG2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI 2H5
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Socs3
N.º de referencia del gen O14543
Alias de gen 2700050P07Rik; AI646725; integrin alpha FG-GAP repeat containing 2; integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2; integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2; KICSTOR complex protein ITFG2; ITFG2; KICSTOR complex protein ITFG2; MDS028; RGD1311944
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SOCS3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9021
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.