Learn More
Anhídrido itacónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10433551
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2170-03-8
C5H4O3
112.08
MFCD00005530
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
75110
3-methylideneoxolane-2,5-dione
C=C1CC(=O)OC1=O
2170-03-8
C5H4O3
112.08
MFCD00005530
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
75110
3-methylideneoxolane-2,5-dione
C=C1CC(=O)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Itaconic anhydride
Punto de fusión 66.0°C to 70.0°C
Color Blanco a crema
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 17, 442
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Itaconic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.