Learn More
Ácido itacónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11453027 250 g 250 g
11443027 1000 g 1000 g
11463027 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11453027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15566.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.099 g/mol
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido itacónico se utiliza en la preparación de látex de acrilato y acrilonitrilo-butadieno-estireno. También se utiliza para preparar ácido poli-itacónico, componentes de biocombustible de resinas y cementos de ionómeros. Encuentra aplicación en las industrias textil, química y farmacéutica. También se utiliza como aditivo en fibras y resinas de intercambio iónico para aumentar la abrasión, resistencia al agua, resistencia física, afinidad de coloración y mejor duración. Además, actúa como un co-monómero utilizado en la preparación de fibras acrílicas y cauchos, fibra de vidrio reforzada, diamantes artificiales y lentes. También actúa como ligante y agente de dimensionamiento en fibras no tejidas.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, metanol, hexano y etanol. Ligeramente soluble en benceno, cloroformo, disulfuro de carbono y éter de petróleo.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-65-4
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.099
Número MDL MFCD00004260
Clave InChI LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
Nombre IUPAC ácido 2-metilidenobutandioico
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itaconic acid
Punto de fusión 165°C to 169°C
Densidad 1.63
Punto de ebullición 268°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1759501
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5242
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Itaconic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Itaconic acid