missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Itacitinib, MedChemExpress

Código de producto. 16477216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477216 100 mg 100 miligramos
16497248 10 mg 10 miligramos
16463267 50 mg 50 miligramos
16461236 200 mg 200 miligramos
16459777 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477216

Marca: Medchem Express HY16997

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Itacitinib (INCB039110) is an orally active and selective inhibitor of JAK1 with an IC50 of 2 nM for human JAK1. Itacitinib shows >20-fold selectivity for JAK1 over JAK2 and >100-fold over JAK3 and TYK2; Itacitinib is used in the research of myelofibrosis.

Itacitinib (INCB039110) is an orally active and selective inhibitor of JAK1 with an IC50 of 2 nM for human JAK1. Itacitinib shows >20-fold selectivity for JAK1 over JAK2 and >100-fold over JAK3 and TYK2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Itacitinib
CAS 1334298-90-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23F4N9O
Cantidad 100 mg
Sinónimo INCB039110
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (54.20 mM)
SMILES N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(C5CCN(C(C6=C(F)C(C(F)(F)F)=NC=C6)=O)CC5)C1
Peso molecular (g/mol) 553.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.51
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.