Learn More
Itacitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16459777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16459777 5 mg 5 miligramos
16497248 10 mg 10 miligramos
16477216 100 mg 100 miligramos
16463267 50 mg 50 miligramos
16461236 200 mg 200 miligramos
5 options
Código de producto. 16459777
Marca: Medchem Express HY16997
MedChemExpress Itacitinib (INCB039110) is an orally active and selective inhibitor of JAK1 with an IC50 of 2 nM for human JAK1. Itacitinib shows >20-fold selectivity for JAK1 over JAK2 and >100-fold over JAK3 and TYK2; Itacitinib is used in the research of myelofibrosis.
Itacitinib (INCB039110) is an orally active and selective inhibitor of JAK1 with an IC50 of 2 nM for human JAK1. Itacitinib shows >20-fold selectivity for JAK1 over JAK2 and >100-fold over JAK3 and TYK2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itacitinib
CAS 1334298-90-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23F4N9O
Cantidad 5 mg
Sinónimo INCB039110
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (54.20 mM)
SMILES N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(C5CCN(C(C6=C(F)C(C(F)(F)F)=NC=C6)=O)CC5)C1
Peso molecular (g/mol) 553.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.51
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease