missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IT1t dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16454616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454616 100 mg 100 miligramos
16492736 25 mg 25 miligramos
16443378 10 mg 10 miligramos
16429906 50 mg 50 miligramos
16406107 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454616

Marca: Medchem Express HY101458A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist; inhibits CXCL12/CXCR4 interaction with an IC50 of 2.1 nM.

IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IT1t dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1092776-63-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H36Cl2N4S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (104.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.56 mM)
SMILES CC1(C)CN2C(CS/C(NC3CCCCC3)=N\C4CCCCC4)=CSC2=N1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 479.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.57
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.