Learn More
Neuation Technologies Pvt. Ltd. Agitador magnético con placa calefactora multiposición iStir HP, 120°C, acero inoxidable
Descripción
- Motor BLDC
- Superficie SS con alfombrilla antideslizante
- Modo de pulso
- Controlado por microprocesador
- Clasificación IP 42
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Tensión | 220 V |
| Descripción | Agitador con placa calefactora de 15 posiciones |
| Características de seguridad | Clasificación IP 42 |
| Peso con embalaje (imperial) | 7 kg |
| Peso con embalaje (métrico) | 7 kg |
| Características de la mezcla | Modo de pulso |
| Material del cuerpo | Acero |
| Requisitos eléctricos | 220 V, 50/60 Hz |
| Tipo de controlador | Digital |
| Mostrar más |