Learn More
Neuation Technologies Pvt. Ltd. Agitador magnético con placa calefactora multiposición iStir HP, 120°C, acero inoxidable
Código de producto. 15958840
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE/Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
15958840 UE/Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 15958840
Marca: Neuation Technologies Pvt. Ltd. MS202100 EU/UK/AU
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intervalo de agitación: De 300 a 1500 rpm; Forma: Rectángulo; tamaño: 460 x 178 mm; tipo de enchufe: Estilo UE/Reino Unido
  • Motor BLDC
  • Superficie SS con alfombrilla antideslizante
  • Modo de pulso
  • Controlado por microprocesador
  • Clasificación IP 42
Especificaciones
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tensión 220 V
Descripción Agitador con placa calefactora de 10 posiciones
Características de seguridad Clasificación IP 42
Peso con embalaje (imperial) 5 kg
Peso con embalaje (métrico) 5 kg
Características de la mezcla Modo de pulso
Material del cuerpo Acero inoxidable
Requisitos eléctricos 220 V, 50/60 Hz
Tipo de controlador Digital
Para utilizar con (equipo) Recipientes de vidrio
Modelo HP 10M
Características exclusivas Modo de pulso, controlado por microprocesador, clasificación IP 42
Longitud (imperial) 22.2 in.
Tamaño 460 x 178 mm
Altura (métrico) 75 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 120 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Altura (imperial) 3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 196 mm
Amperaje 1,7 A
Longitud (métrico) 565 mm
Anchura (imperial) 7,7 in
Vataje 400 W
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Tipo Agitador
Forma Rectángulo
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 10
Tamaño máx. del recipiente 4 L
Intervalo de agitación De 300 a 1500 rpm
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 565 x 196 x 75 mm
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla Digital