Learn More
Neuation Technologies Pvt. Ltd. Agitador magnético con placa calefactora iStir HP Multi-Position, Ambiente a 120°C, Acero inoxidable con lámina de silicio
Código de producto. 15948840
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE/Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
15948840 UE/Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 15948840
Marca: Neuation Technologies Pvt. Ltd. MS201100 EU/UK/AU
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intervalo de agitación: De 300 a 1500 rpm; Forma: Rectángulo; tamaño: 20,07 x 61,72 cm (18 x 4,6 pulg); tipo de enchufe: Estilo UE/Reino Unido
  • Motor BLDC
  • Superficie SS con alfombrilla antideslizante
  • Modo de pulso
  • Controlado por microprocesador
  • Clasificación IP 42
Especificaciones
Material de la placa superior Acero inoxidable con lámina de silicio
Tensión 220 V
Descripción Agitador con placa calefactora de 5 posiciones
Características de seguridad Clasificación IP 42
Peso con embalaje (imperial) 3 kg
Peso con embalaje (métrico) 3 kg
Características de la mezcla Modo de pulso
Material del cuerpo metálica
Requisitos eléctricos 400 W
Tipo de controlador Digital
Para utilizar con (equipo) Recipientes de vidrio
Modelo HP 5M
Características exclusivas Modo de pulso, controlado por microprocesador, clasificación IP 42
Longitud (imperial) 22.2 in.
Tamaño 18 x 4,6 in
Altura (métrico) 75 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 120 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Altura (imperial) 3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Amperaje 1,7 A
Longitud (métrico) 565 mm
Vataje 400 W
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3 kg
Tipo Agitador
Forma Rectángulo
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 5
Tamaño máx. del recipiente 0,4 L
Intervalo de agitación De 300 a 1500 rpm