Learn More
Cloruro de isovalerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11486896 25 g 25 g
11496896 100 g 100 g
11406906 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11486896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24002.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-12-3 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-12-3
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.576
Número MDL MFCD00000738
Clave InChI ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
PubChem CID 66054
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbutanoilo
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovaleryl chloride
Densidad 0.989
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 741910
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5232
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.