Learn More
Camping Gaz™ Refrigerador isotérmico extremo de 10 l
Código de producto. 13498316
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13498316 10 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 13498316
Marca: Camping Gaz™ 30060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refrigerador de diseño tradicional con una carcasa exterior resistente y duradera, y un mango de bloqueo de tapa. El refrigerador isotérmico extremo de 10 l Camping Gaz™ cuenta con un aislamiento de alta calidad y un sellado hermético integrado.
  • Garantía de 30 años
  • Mantiene refrigerado el contenido durante un máximo de 17 horas.
  • Carcasa exterior resistente
  • Aislamiento de alta calidad
  • Junta hermética integrada
  • El asa de bloqueo de la tapa garantiza un sellado adecuado y asegura los elementos en el interior.
Especificaciones
Peso (métrico) 1,4 kg
Diseñar Tradicional, con asa de cierre de tapa
Tipo Refrigerador
Capacidad (métrico) 10 L