Learn More
Fisherbrand™ Baños de agua con agitación Isotemp™
Código de producto. p-6448021 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
27 l
Modelo:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo unitSize
15325887 15 l Isotemp SWB 15 cada uno
15335887 27 l Isotemp SWB 27 cada uno
2 options
Código de producto. 15325887
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una capacidad de hasta 27 litros (7 galones), los baños de agua con agitación tienen un control digital intuitivo y son fáciles de usar.
Con una capacidad de hasta 27 litros (7 galones), los baños de agua con agitación Fisher Scientific™ Isotemp™ tienen un control digital intuitivo y son fáciles de usar. Estos versátiles baños de agua con agitación pueden utilizarse en un gran número de aplicaciones, desde ciencias de la vida hasta el aseguramiento y control de la calidad. Cuente con los últimos avances tecnológicos, funciones y opciones para ofrecer la combinación perfecta de rendimiento, facilidad de uso y fiabilidad.
  • Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
  • Optimice la programación con temporizadores
  • Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños, con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con preajustes de temperatura y de velocidad de agitación
  • Nuevas alarmas sonoras
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
  • Incluye motor del agitador y bomba innovadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable 304
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 15 l
Certificaciones/conformidad UL, CE, FDA Clase I
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C
Tipo Shaking Water Bath
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1200 w
Incluye Cubierta para baño de acero inoxidable, bandeja de agitación
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo de epoxi
Modelo Isotemp SWB 15
Preconfiguración de temperatura 3
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.05°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 24,9 x 9,8 pulg (394 x 632 x 249 mm)
Requisitos eléctricos 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperaje 9,0-10,5/4,3-5,0 (120 V/230 V)