Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 6200 H24
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
- Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
- El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
- Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
- Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
- Baños de acero inoxidable de gran calidad
- Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de bomba | Fuerza y Succión |
| Intervalo de temperatura | De 10 °C a 200 °C |
| Capacidad calorífica | 2000 W |
| Modelo | 6200 H24 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56,13 × 36,32 × 414 cm |
| Peso (métrico) | 16,8 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |