missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isosakuranetin, MedChemExpress

Código de producto. 16471678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471678 5 mg 5 miligramos
16499258 10 mg 10 miligramos
16423946 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471678

Marca: Medchem Express HYN2131

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Isosakuranetin is a flavanone flavonoid which can be found in the fruit of Citrus bergamia.

Isosakuranetin is a flavanone flavonoid which can be found in the fruit of Citrus bergamia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isosakuranetin
CAS 480-43-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (873.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 286.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.