missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isorhamnetin, MedChemExpress

Código de producto. p-200098949
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16421508 5 mg 5 miligramos
16419098 10 mg 10 miligramos
16403906 25 mg 25 miligramos
16454887 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16421508

Marca: Medchem Express HYN0776

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.

Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isorhamnetin
CAS 480-19-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3'-Methylquercetin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (316.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 316.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.26
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.