missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoquinolina-1-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7047549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11348726 1 g 1 g
11358726 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11348726

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19425.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1198-30-7 | C10H6N2 | 154.172 g/mol

Isoquinoline-1-carbonitrile is used as starting reagent in the syntheses of imidazo[5,1-a]isoquinolines. It is also used as intermediate in organic syntheses.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La isoquinolin-1-carbonitrilo se utiliza como reactivo inicial en las síntesis de imidazo[5,1-a]isoquinolinas. También se utiliza como intermedio en síntesis orgánicas.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1198-30-7
Fórmula molecular C10H6N2
Peso molecular (g/mol) 154.172
Número MDL MFCD00134166
Clave InChI HJHXYSBRTVFEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyanoisoquinoline, 1-isoquinolinecarbonitrile, isoquinaldonitrile, isoquinolinecarbonitrile, 1-cyano-isoquinoline, isoquinaldinic nitrile, pubchem6269, maybridge1_002114, timtec-bb sbb002487
PubChem CID 306057
Nombre IUPAC isoquinolina-1-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isoquinoline-1-carbonitrile
Punto de fusión 87°C to 91°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 119104
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.