Learn More
Isoquercitrin, MedChemExpress
Código de producto. 16479136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16479136
Marca: Medchem Express HYN0768
MedChemExpress Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquercitrin
CAS 21637-25-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O12
Cantidad 100 mg
Sinónimo Isoquercitroside
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (269.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]2O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]2O)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Peso molecular (g/mol) 464.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.38
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.