missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoquercitrin, MedChemExpress

Código de producto. p-200096936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479136 100 mg 100 miligramos
16479088 10 mg 10 miligramos
16444887 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479136

Marca: Medchem Express HYN0768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.

Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isoquercitrin
CAS 21637-25-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O12
Cantidad 100 mg
Sinónimo Isoquercitroside
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (269.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]2O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]2O)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Peso molecular (g/mol) 464.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.38
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.