Learn More
Yoduro de isopropiltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-152111 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10306880 25 g Frasco de vidrio 25 g
10215380 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10306880 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 137080250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24470-78-8 | C21H22IP | 432.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24470-78-8
Fórmula molecular C21H22IP
Peso molecular (g/mol) 432.29
Número MDL MFCD00031595
Clave InChI HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isopropyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, 1-methylethyl triphenyl-, iodide, isopropyltriphenylphosphanium iodide, isopropyl triphenyl phosphonium iodide, triphenyl propan-2-yl phosphanium iodide, i-propyl triphenylphosphonium iodide, isopropyl triphenylphosphonium iodide, acmc-209gck, ksc493k7j, isopropyltriphenylphosphine iodide
PubChem CID 2723783
Nombre IUPAC trifenil(propan-2-il)fosfanio; yoduro
SMILES [I-].CC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 192.0°C to 197.0°C
Color Beige amarronado a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHPPh3+I-
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.