Learn More
Solución de cloruro de isopropilmagnesio, 2,0 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2799194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267032 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10726243 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10267032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212851000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1068-55-9 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-55-9 , 109-99-9
Fórmula molecular C3H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 102.84
Número MDL MFCD00000466
Clave InChI GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl
PubChem CID 101955
SMILES CC(C)[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylmagnesium chloride
Color Marrón a marrón amarillento
Nombre de nota 2.0M Solution in THF
Punto de ebullición 62.4°C (899.8hPa)
Punto de fusión 5.0°C
Fórmula lineal (CH3)2CHMgCl
Concentración 1.80 to 2.20M
Densidad 0.9700g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC magnesio;propano;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.85
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.97
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −27°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.