Learn More
N-Fenilcarbamato de isopropilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11431587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431587 5 g 5 g
11441587 25 g 25 g
11451587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24998.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-42-9
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00026382
Clave InChI VXPLXMJHHKHSOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propham, isopropyl n-phenylcarbamate, isopropyl phenylcarbamate, triherbide, agermin, collavin, prophame, tuberit, tuberite, birgin
PubChem CID 24685
ChEBI CHEBI:82035
Nombre IUPAC Propan-2-il N-fenilcarbamato
SMILES CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl N-phenylcarbamate
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 96%