missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fenilcarbamato de isopropilo, 96 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11441587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11441587 25 g 25 g
11431587 5 g 5 g
11451587 100 g 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11441587

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24998.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 122-42-9
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00026382
Clave InChI VXPLXMJHHKHSOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propham, isopropyl n-phenylcarbamate, isopropyl phenylcarbamate, triherbide, agermin, collavin, prophame, tuberit, tuberite, birgin
PubChem CID 24685
ChEBI CHEBI:82035
Nombre IUPAC Propan-2-il N-fenilcarbamato
SMILES CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isopropyl N-phenylcarbamate
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.