missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, >99 %, MP Biomedicals

Código de producto. 11470572 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11470572 5 g 5 g
11436511 100 mg 100 miligramos
11446511 250 mg 250 miligramos
11460572 1 g 1 g
11480572 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11470572 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219402994

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reactivo de biología molecular. Componente de medios de cultivo celular para uso en genética molecular. Inductor de β-galactosidasa

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isopropyl-lactopyranoside
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.