missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropil-beta-D-tiogalactósido, sin dioxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11464647 1 g 1 g
11474647 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11464647

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21149.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Beta-galactosidase inducer.Isopropyl-β-D-thiogalactoside is used as a reagent in molecular biology. It is used as an effective inducer of protein expression where the gene is under the control of the lac operator. It is used with 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside to identify the non-recombinant plasmid in cloning experiments by blue-white screen methodology.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Inductor de beta-galactosidasa. La isopropil-β-D-tiogalactosidasa se utiliza como reactivo en biología molecular. Se utiliza como un inductor eficaz de la expresión de la proteína donde el gen está bajo el control del operador del lac. Se utiliza con 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido para identificar el plásmido no recombinante en experimentos de clonación mediante la metodología de la pantalla azul-blanca.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isopropyl-beta-D-thiogalactoside
Nombre de nota dioxane-free
Punto de fusión 109°C to 115°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4631
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −32° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.