Learn More
Acetato isopropílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. 10457550
Marca: Thermo Scientific Acros 150860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00008877
Clave InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl acetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -73.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8720g/mL
Punto de ebullición 88.8°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 130
Índice Merck 15, 5251
Gravedad específica 0.872
Información de solubilidad Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 0.49 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.