Learn More
Acetato de isopropenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-151159 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357900 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10337950 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
2 options
Código de producto. 10357900
Marca: Thermo Scientific Acros 152502500
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-22-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008709
Clave InChI HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
Nombre IUPAC acetato de prop-1-en-2-ilo
SMILES CC(=C)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropenyl acetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -93°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 94°C to 97°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2C(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.4000 to 1.402
Cantidad 250 g
Beilstein 02, II, 278
Fieser 01,524; 04,273; 06,308
Índice Merck 15, 5249
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 34g/L in water (20°C). Other solubilities: miscible with nearly all organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido