Especificaciones
| pH | 7 |
| Punto de fusión | -89.5°C |
| CAS | 67-63-0 |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 81°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C3H8O |
| Número MDL | 11674 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.