missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200096736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16441426 200 mg 200 miligramos
16472189 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16441426

Marca: Medchem Express HYB0468

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.

Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Isoprenaline hydrochloride
CAS 51-30-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H18ClNO3
Cantidad 200 mg
Sinónimo Isoproterenol hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM)
SMILES OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl
Peso molecular (g/mol) 247.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.