Learn More
Bromuro de isopentiltrifenilfosfonio, 98 %
Código de producto. p-7081377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11413724 10 g 10 g
11423724 50 g 50 g
11433724 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11413724
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11322.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28322-40-9
Fórmula molecular C23H26BrP
Peso molecular (g/mol) 413.34
Número MDL MFCD00031594
Clave InChI GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isopentyltriphenylphosphonium bromide, isoamyltriphenylphosphonium bromide, isoamyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphanium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenyl phosphanium bromide, 2-isopropoxyethyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cjq9, isoamyltriphenylphosphoniumbromide, iso-amyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2759379
SMILES [Br-].CC(C)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∼155°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3804221
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC 3-metilbutil(trifenil)fosfanio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.35
Porcentaje de pureza 98%