missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Mercaptano de isopentilo, 97 %

Código de producto. p-7045166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11372187 25 mL 25 ml
11382187 100 mL 100 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11372187

Marca: Alfa Aesar™ L09661.AC

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 541-31-1
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.211
Número MDL MFCD00004899
Clave InChI GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl mercaptan, 3-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 3-methyl, isopentyl mercaptan, 3-methylbutanethiol, isoamylthiol, isopentanethiol, isoamylmercaptan, unii-mmk4sun45e, isoamyl sulfhydrate
PubChem CID 10925
Nombre IUPAC 3-metilbutano-1-tiol
SMILES CC(C)CCS

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Isopentyl mercaptan
Densidad 0.835
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 mL
Número UN UN1111
Beilstein 635659
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.